Merck
639362
Sigma-Aldrich
2-(Ethylhexyl)lithium solution
30-35 wt. % in heptane
About This Item
Wzór liniowy:
LiCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
30-35 wt. % in heptane
gęstość
0.730 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li]CC(CC)CCCC
InChI
1S/C8H17.Li/c1-4-6-7-8(3)5-2;/h8H,3-7H2,1-2H3;
Klucz InChI
VKMNMYVWVWHTLX-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)