Merck
638773
Sigma-Aldrich
3-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
115-119 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2,4,6H,3,5H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
MAYOFTZUJPQKET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)