Merck
638765
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxycinnamic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
ciąg SMILES
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Klucz InChI
FFQJKQJQLDOHDW-HWKANZROSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)