Merck
638528
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(Br)2C10H4(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
251-255 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2c(Br)c1O
InChI
1S/C11H6Br2O3/c12-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11(15)16)10(14)9(7)13/h1-4,14H,(H,15,16)
Klucz InChI
WNMKUIQCIRAXBN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)