Merck
638382
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-nitromesitylene
97%
Synonim(y):
1-Bromo-3-nitro-2,4,6-trimethylbenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
bp
106-107 °C/1.3 mmHg (lit.)
mp
59-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(c(C)c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10BrNO2/c1-5-4-6(2)9(11(12)13)7(3)8(5)10/h4H,1-3H3
Klucz InChI
IUFDRRDWXUSFBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)