Merck
638234
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxy-trans-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H4CH=CHNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
71-75 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitro
phenyl
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO3/c17-16(18)11-10-14-8-4-5-9-15(14)19-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-11H,12H2/b11-10+
Klucz InChI
SQPQKZLZYZFJBK-ZHACJKMWSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)