Merck
636983
Sigma-Aldrich
2,5-Didodecyl-1,4-di-1-propynylbenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H58
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
mp
66-70 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCc1cc(C#CC)c(CCCCCCCCCCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C36H58/c1-5-9-11-13-15-17-19-21-23-25-29-35-31-34(28-8-4)36(32-33(35)27-7-3)30-26-24-22-20-18-16-14-12-10-6-2/h31-32H,5-6,9-26,29-30H2,1-4H3
Klucz InChI
QCWGPRMXEPJPFN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)