Merck
636770
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(3,7-dimethyloctyl)benzene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H46
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
195 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCCC(C)CCc1ccc(CCC(C)CCCC(C)C)cc1
InChI
1S/C26H46/c1-21(2)9-7-11-23(5)13-15-25-17-19-26(20-18-25)16-14-24(6)12-8-10-22(3)4/h17-24H,7-16H2,1-6H3
Klucz InChI
XTDSXTPHPOPBPO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)