Merck
636460
Sigma-Aldrich
1,4-Dicyclohexyl-2,5-di-1-propynylbenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H30
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
224-228 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC#Cc1cc(C2CCCCC2)c(cc1C3CCCCC3)C#CC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)