Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2O2S · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócInChI
1S/C4H4N2O2S.BrH/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8;/h1H,(H2,5,6)(H,7,8);1H
SMILES string
Br.Nc1nc(cs1)C(O)=O
InChI key
DZRNWHJFOOMUGU-UHFFFAOYSA-N
assay
90%
form
solid
mp
171-181 °C (lit.)
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?