Merck
635766
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
Synonim(y):
3-(3′,5′-Dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4OCH2C6H3(OCH3)2B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
100-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(COc2cccc(c2)B(O)O)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H17BO5/c1-19-14-6-11(7-15(9-14)20-2)10-21-13-5-3-4-12(8-13)16(17)18/h3-9,17-18H,10H2,1-2H3
Klucz InChI
AJLNRXRMGFVLDN-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)