Merck
635650
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4ICH2ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
0.5 M in THF
zanieczyszczenia
1-3% inorganic chloride and iodide
gęstość
1.025 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]Cc1ccccc1I
InChI
1S/C7H6I.BrH.Zn/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
CYLNVPVVESOXDT-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)