Merck
635111
Sigma-Aldrich
Strontium lanthanum aluminate
single crystal substrate, <110>, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Strontium lanthanum aluminum oxide
About This Item
Wzór liniowy:
SrLaAlO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
single side polished
Próba
≥99.9% trace metals basis
stała dielektryczna
16.8
rozmiar
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
1650 °C (lit.)
gęstość
5.92 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O1[Sr]O[La]2O[Al]1O2
InChI
1S/Al.La.4O.Sr
Klucz InChI
QOBCMFRTIKRXKY-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Excellent substrate for high temperature superconductor thin films.
Postać fizyczna
tetragonal (a = 3.756 Å, c = 12.63 Å)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3