Merck
634824
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzoyl chloride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
52-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClOS/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
MIEJPWILCQAQKT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)