Merck
634808
Sigma-Aldrich
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-α-D-arabinofuranose
technical grade
Synonim(y):
NSC 108078
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
≥80%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4500 (lit.)
tw
140 °C/0.01 mmHg (lit.)
gęstość
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+/m1/s1
Klucz InChI
IHNHAHWGVLXCCI-NDBYEHHHSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Asymmetric synthesis of hydroxyl acetylpentofuranosides via diastereoselective enzymic deacetylation through Candida antarctica B lipase (CAL B)-catalyzed alcoholysis
  • Reaction with trimethylaluminum in synthesis of 1,2-O-isopropylidene D-ribofuranose
  • Synthesis of oligosaccharides of motifs D and E of arabinogalactan present in Mycobacterium tuberculosis via coupling and glycosylation reactions
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3