Merck
634654
Sigma-Aldrich
4-Bromophenylthioacetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4SC(O)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
bp
96 °C/1 mmHg (lit.)
mp
51-55 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Sc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrOS/c1-6(10)11-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3
Klucz InChI
ZILDXZXTWVSRDE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)