Merck
634050
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1-(tert-butyldimethylsilyl)-1H-indole
97%
Synonim(y):
5-Bromo-1-TBDMS-1H-indole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20BrNSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.574
bp
158 °C/0.10 mmHg
gęstość
1.224 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)n1ccc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C14H20BrNSi/c1-14(2,3)17(4,5)16-9-8-11-10-12(15)6-7-13(11)16/h6-10H,1-5H3
Klucz InChI
WBOWSDFSONZNEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)