Przejdź do
360899
Ethyl potassium malonate
98%
Synonim(y):
Monoethyl malonate potassium salt, Potassium monoethyl malonate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCOCH2CO2K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-156-7
Beilstein/REAXYS Number:
3721682
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
194 °C (dec.) (lit.)
functional group
ester
SMILES string
[K+].CCOC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H8O4.K/c1-2-9-5(8)3-4(6)7;/h2-3H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
General description
Ethyl potassium malonate (potassium ethyl malonate) reacts with aryl nitriles in the presence of zinc chloride and a catalytic amount of Hünig′s base to yield β-amino acrylates.[1] Ethyl potassium malonate is formed as an intermediate during the synthesis of ethyl tert-butyl malonate.
Application
Ethyl potassium malonate (potassium ethyl malonate) may be used to generate (trimethylsilyl)ethyl malonate in situ, which can be acylated to prepare a variety of β-ketoesters or alkylidene malonates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
63405422843445088
assay
98%
assay
≥99.0% (NT)
assay
98%
assay
-
mp
194 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
solid
form
-
form
powder
form
liquid
functional group
ester
functional group
ester
functional group
fluoro, triflate
functional group
carboxylic acid, ester
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)