Merck
633747
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
278 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cn[nH]c1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)8-6-11-12-9(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
LGTJKUYVFSBOMC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)