Merck
633585
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromophenyl)-2-methyl-1-butene
97%
Synonim(y):
1-Bromo-2-(3-methyl-3-butenyl)benzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5430 (lit.)
gęstość
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)CCc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13Br/c1-9(2)7-8-10-5-3-4-6-11(10)12/h3-6H,1,7-8H2,2H3
Klucz InChI
AYBPGVKOKLIVNY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)