Merck
633038
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3-chlorothiophene
97%
Synonim(y):
1-(3-Chloro-2-thienyl)ethanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5ClOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5830 (lit.)
bp
117-118 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1sccc1Cl
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)