Merck
632848
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-5-nitropyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
199-203 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O3/c1-5(11)9-7-3-2-6(4-8-7)10(12)13/h2-4H,1H3,(H,8,9,11)
Klucz InChI
XKAASKOXADTLIG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves