Przejdź do
859575
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine
98%
Synonim(y):
O-tert-Butyl-S-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl) thiocarbonate, Boc-S
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
464,10 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.32
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-562-1
Beilstein/REAXYS Number:
396984
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
464,10 zł
Cena katalogowa546,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
48-51 °C (lit.)
functional group
thioether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)nc(SC(=O)OC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C11H16N2O2S/c1-7-6-8(2)13-9(12-7)16-10(14)15-11(3,4)5/h6H,1-5H3
InChI key
POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)