Merck
631914
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridylcarbonyl)benzotriazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
117-124 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(c1ccccn1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H8N4O/c17-12(10-6-3-4-8-13-10)16-11-7-2-1-5-9(11)14-15-16/h1-8H
Klucz InChI
STCGMSMATDHRCO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of ruthenium(II) benzotriazole triphenylphosphine pyridylcarboxylato chloro complex
  • Preparation of acyl azides via reactions with sodium azide
  • Acylation of Grignard and heteroaryllithium reagents
  • Chemoselective reduction reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)