Merck
631906
Sigma-Aldrich
1-(4-Pyridylcarbonyl)benzotriazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
149-153 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(c1ccncc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H8N4O/c17-12(9-5-7-13-8-6-9)16-11-4-2-1-3-10(11)14-15-16/h1-8H
Klucz InChI
FVEXIHSMWMFMRK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3