Merck
631221
Sigma-Aldrich
5-(3,4-Dichlorophenyl)-2-furonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H5Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
155-159 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1Cl)-c2ccc(o2)C#N
InChI
1S/C11H5Cl2NO/c12-9-3-1-7(5-10(9)13)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-5H
Klucz InChI
LLXJJYJKCUDNAV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)