Merck
630713
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-(1,4)-benzoxazin-2-yl-acetic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
177-181 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CC1Oc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C10H9NO4/c12-9(13)5-8-10(14)11-6-3-1-2-4-7(6)15-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Klucz InChI
GBWCBWJRILQTBI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)