Merck
630454
Sigma-Aldrich
Trichloro(4-chlorophenyl)silane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4SiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
bp
105 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.424 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)