Merck
630403
Sigma-Aldrich
4-Acetoxybutylzinc bromide
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
H3CCO2(CH2)4ZnBr
Masa cząsteczkowa:
260.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)OCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C6H11O2.BrH.Zn/c1-3-4-5-8-6(2)7;;/h1,3-5H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
DBPKJQMTXTUZPP-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup