Merck
630020
Sigma-Aldrich
2,2′-Dichlorobenzilic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10Cl2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
160-164 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)(c1ccccc1Cl)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H10Cl2O3/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(19,13(17)18)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8,19H,(H,17,18)
Klucz InChI
OJYHUFNZIWRMPT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)