Przejdź do
296732
Acetophenone-d8
98 atom % D
Synonim(y):
1-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)ethanone-2,2,2-d3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D5COCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.20
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+8
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.5322 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.098 g/mL at 25 °C
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
KWOLFJPFCHCOCG-JGUCLWPXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
491144614653615811
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
99 atom % D, 99% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
assay
-
assay
-
assay
99% (CP)
mass shift
M+8
mass shift
M+8
mass shift
M+8
mass shift
M+8
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.5322 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
mp
19-20 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
mp
-23 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)