Merck
617040
Sigma-Aldrich
Heptanoic-d13 acid
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)5CO2H
Masa cząsteczkowa:
143.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
przesunięcie masy
M+13
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Klucz InChI
MNWFXJYAOYHMED-UTBWLCBWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup