Merck
616079
Sigma-Aldrich
L-Leucine-3-d1
99 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCDHCH(NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
132.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C(C(C)C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i3D/t3?,5-
Klucz InChI
ROHFNLRQFUQHCH-NYBCKDHPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3