Merck
615455
Sigma-Aldrich
Desethyloxybutynin chloride-(ethyl-d5)
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20D5H22ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCC#CCCC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
Klucz InChI
DSWCYTSHCYXHGW-LUIAAVAXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)