Merck
614505
Sigma-Aldrich
1-Bromononane-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Synonim(y):
n-Nonyl bromide-1,1,2,2-d4
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CD2CD2Br
Masa cząsteczkowa:
211.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
tw
201 °C (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])CCCCCCC
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3/i8D2,9D2
Klucz InChI
AYMUQTNXKPEMLM-LZMSFWOYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
90.00 °C