Merck
614033
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D
Wybierz wielkość
100 MG
750,00 zł
750,00 zł
Cena katalogowa3750,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
750,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24D5H35O3
Masa cząsteczkowa:
381.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
750,00 zł
Cena katalogowa3750,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
184-186 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC[C@@H]2C([2H])([2H])[C@]1([2H])O)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,14D2,17D
Klucz InChI
SMEROWZSTRWXGI-WODFLMNXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Jaime Gea et al.
Journal of separation science, 40(23), 4549-4562 (2017-10-11)
The characterization of ancient lipids from prehistoric sediments (fumiers) located in a rock-selter has been possible after the optimization of an analytical method based on the microwave-assisted extraction and solid-phase extraction clean-up step and a final derivatization step followed by
Bin Zan et al.
Biomedical chromatography : BMC, 34(7), e4835-e4835 (2020-03-22)
Bear bile is a valuable medicinal material used in traditional Chinese medicine for over 2000 years. However, developing a substitute has become necessary because of protection measures for this endangered species. The ingredients of in vitro cultured bear bile powder (CBBP)