Merck
61336
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine
≥98.0%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.58
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
880035
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0%
form
solid
mp
100-105 °C
SMILES string
COc1cc(OC)nc(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3
InChI key
PBEKEFWBLFBSGQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)