Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
10 740,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
composition
TMS, 0.05%
concentration
2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
format
single component solution
General description
Preparation Note
Each pack contains 10 tubes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for NMR (reference standard), 2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in. | description suitable for NMR (reference standard), 2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in. | description suitable for NMR (reference standard), 2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in. | description suitable for NMR (reference standard), 20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in. |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| concentration 2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D) | concentration 2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D) | concentration 2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D) | concentration 20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D) |
| composition TMS, 0.05% | composition TMS, 0.05% | composition TMS, 0.05% | composition TMS, 0.05% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicotine solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1076-43-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?