Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
1,3-(15NO2)2C6H4
Masa cząsteczkowa:
170.09
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
bp
297 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[O-][15N+](=O)c1cccc(c1)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i7+1,8+1
InChI key
WDCYWAQPCXBPJA-BFGUONQLSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N | description 98 atom % D | description 98 atom % 15N | description 98 atom % 15N |
| mass shift M+2 | mass shift M+4 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| bp 297 °C (lit.) | bp 297 °C (lit.) | bp 267 °C (lit.) | bp 210 °C (lit.) |
| mp 88-90 °C (lit.) | mp 88-90 °C (lit.) | mp - | mp 169 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?