Przejdź do
487465
1,4-Phenylenediamine-15N2
98 atom % 15N
Synonim(y):
1,4-Benzenediamine-15N2, 1,4-Diamino-15N2-benzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7570,00 zł
3785,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(15NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
3785,00 zł
Cena katalogowa7570,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
bp
267 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2]c1ccc([15NH2])cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i7+1,8+1
InChI key
CBCKQZAAMUWICA-BFGUONQLSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
487481487457333778
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
bp
267 °C (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
bp
-
bp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
target_organs
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
119516-82-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)