Przejdź do
609374
Sodium azide-1-15N
(terminal N), 98 atom % 15N
Synonim(y):
Sodium azide-15N1 (terminal N)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4740,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(Na+)(15N≡NN-)
Masa cząsteczkowa:
66.00
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352125
NACRES:
NA.12
EC Number:
247-852-1
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+2
4740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
bp
300 °C
mp
275 °C
density
1.87 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[Na]N=[N+]=[15N-].[Na][15N]=[N+]=[N-]
InChI
1S/2N3.2Na/c2*1-3-2;;/q2*-1;2*+1/i2*1+1;;
InChI key
CHVYWISGAZDJOG-ZIVIQNEDSA-N
General description
Sodium azide-1-15N is isotopically labeled analogue of sodium azide.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
366536366528316830
description
(terminal N), 98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N, 99% (CP)
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+2
assay
95% (CP)
assay
-
assay
-
assay
99% (CP)
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.87 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
bp
300 °C
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Brain
supp_hazards
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)