Przejdź do
609048
DL-Serine-15N
98 atom % 15N
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(15NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
106.09
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[15NH2]C(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i4+1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-AZXPZELESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
604666609005660892
description
98 atom % 15N
description
99 atom % 13C
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
description
endotoxin tested, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)