Merck
605719
Sigma-Aldrich
Methyl stearate-13C18
99 atom % 13C
Synonim(y):
Methyl octadecanoate-13C18
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3(13CH2)1613CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
tw
181-182 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+18
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1
Klucz InChI
HPEUJPJOZXNMSJ-XKFLGDHCSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110.0 °C - closed cup