Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.339 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[13CH3]C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1+1
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.805 g/mL at 25 °C | density 1.066 g/mL at 25 °C |
| refractive index n20/D 1.339 (lit.) | refractive index n20/D 1.372 (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?