Przejdź do
604259
Bromodichloroacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCl2C13CO2H
Masa cząsteczkowa:
208.83
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mass shift
M+1
SMILES string
O[13C](=O)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrCl2O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
InChI key
XSWVFEQKZFUULO-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
792233604240604135
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)