Przejdź do zawartości
792233
Methyl phosphonic acid-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CH5O3P
Masa cząsteczkowa:
97.02
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mass shift
M+1
SMILES string
O=P(O)([13CH3])O
InChI
1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)/i1+1
InChI key
YACKEPLHDIMKIO-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)