Merck
600911
Sigma-Aldrich
15N2/O2(RG) Gas Mixture
ratio (39:1), 99 atom % 15N
About This Item
Kod UNSPSC:
12142200
czystość izotopowa
99 atom % 15N
Próba
99.9% (CP)
Postać
gas
skład
ratio (39:1)
metody
PET imaging: suitable
Powiązane kategorie
Zastosowanie
For PET applications
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases