Merck
597511
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H3C(CH2)3OC6H2(CH3)2B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
193-198 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOc1c(C)cc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C12H19BO3/c1-4-5-6-16-12-9(2)7-11(13(14)15)8-10(12)3/h7-8,14-15H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
NOVHHUSAJRKJRC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)