Merck
597074
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(OCH2CH2CH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
56-60 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOc1c(Br)cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-2-6-14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
Klucz InChI
QILIDAIRUWTFHF-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)