Merck
597066
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(tert-butyldimethylsiloxy)pyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17BrN2OSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C10H17BrN2OSi/c1-10(2,3)15(4,5)14-9-12-6-8(11)7-13-9/h6-7H,1-5H3
Klucz InChI
GCALLZMACFTOPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)